Stampa…

Potassio dicromato 0,5% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069502

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

87900.290EA 82.2 EUR
87900.290
Potassio dicromato 0,5% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1069502
Potassio bicromato

Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.

Formula: K₂Cr₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR