Stampa…
Acido ossalico 0,5% in sulphuric acid 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethanedioic acid
87883.290EA 282 EUR
87883.290
Acido ossalico 0,5% in sulphuric acid 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Acido ossalico
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: C₂H₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002573
CAS Number: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 2796
ADR: 8,II