Stampa…
Nero eriocromo T 1% in sodium chloride Reag. Ph. Eur. 1056801
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Sodio 3-idrossi-4-(2-idrossi-1-naftilazo)-7-nitro-1-naftalenesolfonato
87873.180EA 90 EUR
87873.180
Nero eriocromo T 1% in sodium chloride Reag. Ph. Eur. 1056801
Nero eriocromo T
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003935
CAS Number: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
UN: 3077
ADR: 9,III