Stampa…

Mercurio (II) nitrato 70% 70 aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1052801

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

Synonyms: Mercury dinitrate, Mercuric nitrate

87867.180EA 43.6 EUR
87867.180
Mercurio (II) nitrato 70% 70 aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1052801
Mercurio (II) nitrato

Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.

Formula: HgN₂O₆
Peso molecolare: 324.60 g/mol
Punto di fusione: -38.9
Densità: 4.3
MDL Number: MFCD00011038
CAS Number: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,05933

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR