Stampa…

Mercurio (II) solfato 50 g/l sulphuric acid_24 Reag. Ph. Eur. 1052600

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate

87866.180EA 72 EUR
87866.180
Mercurio (II) solfato 50 g/l sulphuric acid_24 Reag. Ph. Eur. 1052600
Mercurio (II) solfato

Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.

Formula: HgSO₄
Peso molecolare: 296.65 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C
Punto di fusione: 850
MDL Number: MFCD00011047
CAS Number: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,05914

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR