Stampa…
Acetonitrile-D3 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
87155.0011EA 69.58 EUR
87155.0011
Acetonitrile-D3 (99.8% D) per spettroscopia NMR
Acetonitrile-D3
Formula: D₃CCN
Punto di ebollizione: 80,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001881
CAS Number: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99,80 %
Acqua (HDO+D2O) Max. 0,05 %