Stampa…
Boro soluzione standard, 1.000 mg/l B in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86663.260EA 62.9 EUR
86663.260 86663.180
Boro soluzione standard, 1.000 mg/l B in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di boro
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%