Stampa…
Soluzioni standard di conducibilità
Fornitore: VWR Chemicals
84131.260EA 36.7 EUR
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Soluzioni standard di conducibilità
Standard Standard di conducibilità
Gamma completa di standard di controllo certificati con valori da 1,3 a 500000 µs per soddisfare tutti i requisiti relativi all'analisi elettrochimica.
  • Precisione di ±1%
  • Tracciabile a standard NIST, conforme ai requisiti Eur.Ph. e USP
  • Testato secondo i metodi di test accreditati INAB a standard ISO 17025
Valori standard (25 °C)
Utilizzati per determinare la costante di cella - consultare le indicazioni del produttore dello strumento per il relativo design della cella.
Valori Premium (25 °C)
Standard per verificare il sistema di misurazione (strumento, sonda e operatore) in grado di rilevare con precisione i valori campioni nell'area di interesse (ad es. 20 μs/cm per acqua di grado farmaceutico o 100000 μs/cm per campioni ambientali).