Stampa…
2-Propanolo, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Fornitore: VWR Chemicals
85676.180EA 217 EUR
85676.180
2-Propanolo, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Standard Standard cromatografia
Uno standard di riferimento secondario solvente per GC per varie applicazioni cromatografiche e analitiche.
  • Il profilo di purezza e impurità specifica viene determinato mediante GC-MS e riportato nel certificato di analisi
  • Dati di tracciabilità per il lotto corrente specifico di standard primario
  • Completamente sintetico e con purezza tipica di oltre 99,9% mediante GC-FID