Stampa…
Soluzione tampone pH conforme a Reag. Ph. Eur. 4000600
Fornitore: VWR Chemicals
85669.290EA 66.3 EUR
85669.290
Soluzione tampone pH conforme a Reag. Ph. Eur. 4000600
Soluzioni tampone Tamponi pH
Contents: ammonium acetate R / water R / hydrochloric acid R1.
  • Ph Eur N 4000600
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Informazioni per l'ordine: Delivery with certificate of analysis.