Stampa…
Sodio idrossido soluzione 10%, AnalaR NORMAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
85660.290EA 48.9 EUR
85660.290 85660.410
Sodio idrossido soluzione 10%, AnalaR NORMAPUR®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm