Stampa…
Acetonitrile, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Fornitore: VWR Chemicals
85654.180EA 217 EUR
85654.180
Acetonitrile, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
Standard Standard organici
Uno standard secondario GC per varie applicazioni analitiche e cromatografiche
  • La purezza e profilo delle impurezze è determinato con GC-MS e riportati nel CoA
  • Tracciabilità al lotto dello standard primario
  • Completamente sintetico e puro al 99,9% con GC-FD