Stampa…
Soluzioni standard di ittrio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456982DEA 176 EUR
456982D 85646.180
Soluzioni standard di ittrio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di ittrio
  • Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.