Stampa…
Etilen glicole ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85512.290EA 90.6 EUR
85512.290 85512.360
Etilen glicole ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 196…198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear viscous liquid
Relative density 1.113 - 1.115
Indice di rifrazione (20°C) ( ± 1.432) Passes test
Boiling point (± 198 °C) Passes test
Acidity Passes test
Water Max. 0.2 %