Stampa…
Reagenti coulometrici per la determinazione dell'acqua mediante metodo Karl Fischer
Fornitore: VWR Chemicals
85470.290EA 240 EUR
85470.290 85471.130 85472.260 85473.260 85474.260 85475.260 85476.260 85477.260 85478.260 85479.130
Reagenti coulometrici per la determinazione dell'acqua mediante metodo Karl Fischer
Reagenti e titolanti per Karl Fischer
Entrambe le soluzioni anolita e catolita hanno una formulazione migliorata per aumentare la velocità e l'accuratezza della titolazione nella determinazione del contenuto di acqua a livello di microgrammi.
  • Raggiungimento dell'endpoint rapido e costante
  • Lunga durata a magazzino
  • Con endpoint stabile