Stampa…
Strisce reattive pH per campioni colorati, Dosatest
Fornitore: VWR Chemicals
85424.602EA 17.3 EUR
85424.602 85425.602 85426.602 85427.602 85428.602 85429.602 85430.602 85431.602 85432.602
Strisce reattive pH per campioni colorati, Dosatest
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Quest strisce reattive Dosatest sono ideali per determinare il valore del pH in soluzioni colorati.
  • Rilevabile anche in campioni colorati
  • versatile ed economico
  • la manipolazione rimane semplice e pulita a prescindere dal campione
Grazie alla scala cromatica sulla strisce il colore del campione avrà lo stesso effetto sia nel colore di riferimento che sulla striscia reattiva stessa e questo garantisce letture accurate anche nei campioni colorati.
Una barriera idrofobica invisibile sopra la zona colorata della striscia previene un'azione capillareMore Product Information