Stampa…
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Fornitore: VWR Chemicals
85410.601EA 14.2 EUR
85410.601 85411.601 85412.601 85413.601 85414.601 85415.601 85416.601 85417.601 85418.601 85419.601 85420.601 85421.601 85422.601 85423.601
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Le strisce reattive Dosatest® forniscono una determinazione rapida e precisa del pH dovuta a 4 zone reattive per ogni valore di pH.
  • Facile da utilizzare grazie alla comoda lunghezza
  • Zone reattive colorate fissate
  • Scala cromatica con colori brillanti
l'indicatore pH è legato chimicamente alle fibre di cellulosa per evitare lo sgocciolamento. Questo protegge il campione dalla contaminazione e permette le misure anche in soluzioni poco tamponate o fortemente alcaline.
Migliore accesso a differenti tipi di container e previene che le mani entrino inMore Product Information