Stampa…
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Fornitore: VWR Chemicals
85402.600EA 63.4 EUR
85402.600
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Indicator paper for testing across the complete pH range.
  • Facile da usare
  • Realizzate in carta di alta qualita per offrire una buona corrispondenza cromatica della carta rispetto alla scala
Informazioni per l'ordine: Supplied in plastic reels that ensure protection and long term stability. Reel of 5 m length, width: 7 mm.