Stampa…

Acido solforico concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®

Fornitore: VWR Chemicals


conc_1l

83760.600EA 30.2 EUR
83760.600
Acido solforico concentrate for dilution to 0.01 mol, ConvoL NORMADOSE®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR