Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Fornitore: Avantor
8170-11EA 0 EUR
8170-11 8170-02 8170-09
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Colonne cromatografiche
Le colonne in PP ultra pulite con supporto HPLC BAKERBOND® sono progettate per risparmiare tempo, minimizzare i volumi di lavoro e di solvente finale e migliorare le prestazioni. Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne convenzionali. Il filtro di protezione della colonna incorporato e la maggiore concentrazione dell'analita possono ridurre o eliminare le fasi di prefiltrazione e concentrazione.
  • Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne SPE convenzionali.
  • Configurazione laminare unica
  • A base di silice