Stampa…

(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®

Fornitore: Merck

Synonyms: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene

M-Clarity™ quality level = MQ100

80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 60 EUR
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136.24 g/mol
Punto di ebollizione: 155
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0.857 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001346
CAS Number: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR