Stampa…
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41260.0005
8.41260.0005EA 80.9 EUR
8.41260.0005
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144.13 g/mol
Punto di ebollizione: 663
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001325
CAS Number: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Melting Point 156 - 158 °C
Molar Mass 144.12 g/mol