Stampa…
(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24456.0500
8.24456.0500EA 87.7 EUR
8.24456.0500
(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₃·HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040589
CAS Number: 33996-30-4
EINECS: 251-779-0
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 195.64 g/mol
Synonyms L-4-Hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
Hill Formula C7H14ClNO3