Stampa…

Tetremetilammonio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: TMACl, TMA

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.9030 8.22156.9050 8.22156.5000
8.22156.0250EA 49.3 EUR
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.9030 8.22156.9050 8.22156.5000
Tetremetilammonio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetremetilammonio cloruro
Formula: (CH₃)₄NCl
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011628
CAS Number: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR