Stampa…

Cloroacetato di sodio per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Chloroacetic acid sodium salt

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
8.20293.0100EA 34.6 EUR
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
Cloroacetato di sodio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato di sodio
Formula: C₂H₂ClNaO₂
MDL Number: MFCD00002684
CAS Number: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR