Stampa…
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20159.0100
8.20159.0100EA 37.2 EUR
8.20159.0100
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Formula: C₄H₁₀Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012515
CAS Number: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 212 - 215 °C (decomposition)
Molar Mass 178.48 g/mol