Stampa…

Alluminio cloruro

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Cloruro d'alluminio

MQ200

8.19178.2500
8.19178.2500EA 0 EUR
8.19178.2500
Alluminio cloruro
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133.34 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Punto di fusione: 180…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR