Stampa…

Polietilenglicole 20.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18897.1000 8.18897.5000 8.18897.9050
8.18897.1000EA 57 EUR
8.18897.1000 8.18897.5000 8.18897.9050
Polietilenglicole 20.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicole 20.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di fusione: 58…63 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR