Stampa…

Tributilfosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Attenzione


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.1000PH 8.18604.9026
8.18604.0500EA 31.2 EUR
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 MERC8.18604.1000PH 8.18604.9026
Tributilfosfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tributilfosfato
Formula: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009436
CAS Number: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR