Stampa…
L(+)-Glutammina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16016.0025 8.16016.0100
8.16016.0025EA 47.4 EUR
8.16016.0025 8.16016.0100
L(+)-Glutammina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146.15 g/mol
Punto di ebollizione: 355
Punto di fusione: 185…186 °C
Densità: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 100 g/l (40 °C)
Melting Point 185 - 186 °C
Molar Mass 146.15 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
pH 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)