Stampa…
Di(N-succinimidyl) carbonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14971.0005
8.14971.0005EA 151 EUR
8.14971.0005
Di(N-succinimidyl) carbonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula: C₉H₈N₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009767
CAS Number: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Visualizza i codici
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 256.17 g/mol
Molecular weight 256,17 g/mol
Melting point +188...+191 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C