Stampa…

3-Methyl-1,2-cyclopentanedione zS, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck

Synonyms: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione

MQ200

8.14675.1000
8.14675.1000EA 0 EUR
8.14675.1000
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione zS, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112.13 g/mol
Punto di ebollizione: 210
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001417
CAS Number: 765-70-8
EINECS: 201-303-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 104 - 107 °C
Molar Mass 112.13 g/mol
Flash Point 100 °C
Hill Formula C6H8O2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR