Stampa…
L(+)-Glutamic acid hydrochloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 37 EUR
8.14632.0250 8.14632.9025
L(+)-Glutamic acid hydrochloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012619
CAS Number: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Visualizza i codici
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3