Stampa…

Tetrapropilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 85.3 EUR
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrapropilammonio idrossido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009360
CAS Number: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR