Stampa…

4-Chlorostyrene stabilizzato, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck

Synonyms: 1-Chloro-4-vinylbenzene

Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02458.0010
8.02458.0010EA 67.5 EUR
8.02458.0010
4-Chlorostyrene stabilizzato, Sigma-Aldrich®
4-Chlorostyrene
Formula: C₈H₇Cl
Punto di ebollizione: 192 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15,9 °C
Densità: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000632
CAS Number: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 138.59 g/mol
Boiling Point 192 °C
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5645 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
Hill Formula C8H7Cl


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR