Stampa…

4-Clorofenolo per sintesi

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: p-Chlorophenol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.5000 8.02254.9025 8.02254.9050
8.02254.0100EA 31.3 EUR
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.5000 8.02254.9025 8.02254.9050
4-Clorofenolo per sintesi
4-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002318
CAS Number: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR