Stampa…

di-Ammonio idrogeno fosfato 99,0-101,0 Titrimetric, LiChropur™ HPLC, Supelco®

Fornitore: Merck

Synonyms: Ammonio fosfato bibasico

79762-250G
79762-250GEA 44.6 EUR
79762-250G
di-Ammonio idrogeno fosfato 99,0-101,0 Titrimetric, LiChropur™ HPLC, Supelco®
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Peso molecolare: 132.06 g/mol
Punto di fusione: 185
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0
Merck Index: 13,00546

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR