Stampa…
Colonne SPE per applicazioni speciali, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carbon-Amino
Fornitore: Avantor
7450-07EA 356.39 EUR
7450-07
Colonne SPE per applicazioni speciali, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carbon-Amino
Colonne cromatografiche
BAKERBOND spe™ Amino-Carbon è una colonna di estrazione solida a doppia fase confezionata con carbone attivo sferico (strato inferiore) e fase di silice modificata con ammoniopropile (strato superiore) dalle proprietà polari anioniche deboli. Progettata per l'analisi dei residui di pesticidi nei prodotti agricoli.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Carico di carbonio 6,4%