Stampa…
Piastre per fluorescenza
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 236 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Piastre per fluorescenza
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
Specificatamente progettate per le applicazioni in fluorescenza, offrono diversi tipi di superfici leganti: Microfluor® e Universal Binding (UB). Sono inoltre disponibili in colore nero o bianco a seconda delle esigenze specifiche dei singoli saggi.
  • Disponibili in formato strip o piastra da 96 pozzetti, in funzione delle esigenze di manipolazione con sistemi automatizzati
  • Tutte le piastre Microfluor® hanno i bordi rialzati per evitare contaminazioni
Le piastre nere hanno un background ridotto per migliorare la sensibilità del saggio con un 'cross-More Product Information