Stampa…
Moduli Nunc-Immuno™ LockWell™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 606 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Moduli Nunc-Immuno™ LockWell™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS. Moduli Nunc-Immuno™ LockWell™ per semplificare i saggi, dallo screening su larga scala ai test con pozzetto singolo. Disponibili con una scelta di superfici MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ e MultiSorp™. Tutti i moduli MaxiSorp™ vantano omogeneità legante certificata. Moduli su telaio (dimensioni esterne: 128×86 mm) adatti a tutte le apparecchiature standard.
  • L'altezza dei singoli pozzetti incastrabili nel telaio è perfettamente uniforme per impedire che la piastra si inceppi in sistemi automatizzati
  • Strip o pozzetti singoli facilmente