Stampa…
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Fornitore: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 547 EUR
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Fiasche Beute
In PC otticamente trasparente.
  • Opzione fondo con concavità o liscio disponibile in tutte le misure (125 ml...3 L)
  • Graduazioni in rilievo per la massima precisione
  • Opzione tappo ventilato per lo scambio continuo di gas e per mantenere allo stesso tempo la sterilità della fiasca e prevenire le fuoriuscite
  • Confezionati singolarmente e sterilizzati per irraggiamento per un facile utilizzo
  • Certificati apirogeni
Le fiasche di Erlenmeyer Corning®, con fondo con concavità o liscio, sono ideali per la coltivazione in agitazione delle cellule e per laMore Product Information