Stampa…
Contacellule automatico, ADAM-MC2
Fornitore: NANOENTEK
ADAM-MC2-EU
734-3337EA 16650 EUR
734-3337
Contacellule automatico, ADAM-MC2
Conta cellule Contacellule elettronici
ADAM-MC2 è un contacellule automatico a fluorescenza che esegue il conteggio delle cellule e le misure di vitalità con la massima precisione possibile, in grado di sostituire i complessi flussi di lavoro della citometria a flusso. Utilizzando l’AccuChip monouso con tecnologia micro-fluidica, il funzionamento è estremamente semplice e conveniente. Grazie all’utilizzo del metodo di colorazione del nucleo PI (ioduro di propidio), l'ottica LED più avanzata e la tecnologia di rilevamento CMOS, ADAM-MC2 è la soluzione perfetta quando si lavora con cellule aggregate, di forma irregolare o difficiliMore Product Information