Stampa…
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
Fornitore: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 696 EUR
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
Fiasche Fiasche con agitazione
Borosilicate glass.
  • Due braccia laterali grandi con tappi a vite per agevolare il campionamento
  • Le unità da 500 ml e superiori sono dotati di braccia laterali da 45 mm da utilizzare per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculazione, l'introduzione di una sonda per la misura del pH, ecc
  • Tutte le fiasche sono proporzionate per offrire un volume al di sopra del livello del liquido di 1:1 o superiore
  • Il perno in acciaio rimovibile immobilizza l'agitatore durante il trattamento o la decantazione per impedire danni alle colture cellulari o