Stampa…
Raschiatori e sollevatori per cellule
Fornitore: VWR Collection
734-2602EA 195 EUR
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
Raschiatori e sollevatori per cellule
Cell scraper
Ideati appositamente per semplificare e rendere più efficace la raccolta delle cellule. Disponibili con diverse posizioni della lama, i raschietti possono essere utilizzati in matracci o come raschietti per distacco e raccolta di cellule (in particolare le staminali) in capsule.
  • Manico in ABS goffrato per una maggiore rigidità e un controllo migliore durante il distacco e il recupero delle cellule
  • Lama sottile e flessibile in TPE per evitare di danneggiare le cellule
  • Confezionati singolarmente
  • Sterilizzazione con raggi gamma
  • Apirogeni