Stampa…
VWR®, Flaconcini per Drosophila
Fornitore: VWR Collection
734-2265EA 579 EUR
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Flaconcini per Drosophila
Vial
Per la conservazione, la manipolazione e il trasporto di insetti Drosophila.
Realizzati in strutture certificate ISO 9001:2000. Flaconcini stretti e larghi in PP, PS o resina K e confezionati sfusi o in vassoi.
Polistirene (PS): La resina ha le stesse proprietà del vetro: elevata trasparenza e assenza di distorsioni per osservare genere e comportamento dell'insetto.
Polipropilene (PP), Autoclavabile: Il PP è una resina incolore più morbida del PS ed è ottimale per esperimenti con budget ridotto e visibilità.
Resina K: La resina K è resistente ai graffi e combina la trasparenzaMore Product Information