Stampa…
Piastre e moduli, Immobilizer™, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436020 436022 436023
734-1284EA 494 EUR
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1290 734-1291 734-1292
Piastre e moduli, Immobilizer™, Nunc™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS, non sterili, senza coperchio. Disponibili con diversi trattamenti chimici superfici: superficie trattata con gruppi amminici per legare rapidamente peptidi e proteine, superficie trattata con streptadivina per legare rapidamente biomolecole biotinilate (quali peptidi, anticorpi, oligonucleotidi o apteni). Disponibili anche trasparenti, per saggi colorimetrici e per la conservazione dei campioni, bianche per analisi di fluorescenza e luminescenza o nere per analisi di fluorescenza.
  • Piastre e moduli pronti per l'uso, senza procedure di attivazione o