Stampa…
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Fornitore: Corning
354689 356689
734-0403EA 108 EUR
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
PS coated with porcine gelatin. Corning® BioCoat™ gelatin provides an attachment and growth promoting substrate for the culture of a variety of cell types. Gelatin is commonly used in the culture of normal and transfected cell types, including vascular endothelial, muscle, embryonic stem (ES) and F9 teratocarcinoma cells.
  • Il substrato di gelatina favorisce l'attecchimento di vari tipi di cellule normali e transfettate
  • Il pretrattamento elimina la lunga procedura di preparazione del rivestimento, con conseguente risparmio di tempo e di costi.
  • Elevata