Stampa…
Forno per ibridazione, HL-2000 HybriLinker
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0031-02
732-4301EA 10240 EUR
732-4301
Forno per ibridazione, HL-2000 HybriLinker
Stufe Forni di ibridazione
Il forno Hybrilinker unisce le funzioni di forno per ibridazione HB-1000 alle funzioni di un crosslinker CX-2000 utilizzabili in maniera indipendente. Il crosslinker emette luce UV a 254 nm per il legame del DNA alla membrana in pochi secondi. La dose di raggi UV può essere immessa sotto forma di tempo o di microjoule per cm² di energia per ottenere un'esposizione accurata.
  • Controlli accurati di temperatura e velocità di rotazione
  • Capacità di miscelazione ideale per screening di librerie di cDNA, sintesi di primer e ibridazione di acido nucleico
  • Interno in