Stampa…
Mini unità per elettroforesi verticale, SE260 Mighty Small II Deluxe
Fornitore: HOEFER ELECTROPHORESIS
SE260B SE260-10A-1.0
732-1765EA 810 EUR
732-1765 732-2598
Mini unità per elettroforesi verticale, SE260 Mighty Small II Deluxe
Sistemi per elettroforesi Sistemi verticali per elettroforesi su gel
La mini unità per elettroforesi verticale SE260 Mighty Small II Deluxe combina i vantaggi offerti dal formato ridotto e dal raffreddamento efficiente, per uno screening rapido di proteine e acidi nucleici.
  • Dimensioni massime piastra in vetro, 10×10,5 cm
  • Design flessibile, in grado di alloggiare il formato da 10×8 cm con accessori opzionali
  • Adatta a un'ampia varietà di gel precolati
  • Raffreddamento efficiente per bande nitide
  • Corsa di massimo due gel (massimo 30 campioni) contemporaneamente e alle stesse condizioni
  • Assemblaggio rapido e semplice