Stampa…
Puntali con barriera, bassa ritenzione, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 80.4 EUR
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Puntali con barriera, bassa ritenzione, ART™
Puntali per pipette
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione. La barriera autosigillante fornisce una protezione al 100% contro la contaminazione da aerosol e liquidi. Grazie alla tecnologia avanzata a bassa ritenzione, la superficie interna idrofoba di questi puntali riduce in misura significativa la perdita del campione dovuta all'adesione, assicurando il massimo recupero.
  • Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, contaminazione microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Il coperchio per rack può essere facilmente
More Product Information
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)